Merck
EHU009061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GSTT1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTATGGGCCTGGAGCTGTACCTGGACCTGCTGTCCCAGCCCTGCCGCGCTGTTTACATCTTTGCCAAGAAGAACGACATTCCCTTCGAGCTGCGCATCGTGGATCTGATTAAAGGTCAGCACTTAAGCGATGCCTTTGCCCAGGTGAACCCCCTCAAGAAGGTGCCAGCCTTGAAGGACGGGGACTTCACCTTGACGGAGAGTGTGGCCATCCTGCTCTACCTGACGCGCAAATATAAGGTCCCTGACTACTGGTACCCTCAGGACCTGCAGGCCCGTGCCCGTGTGGATGAGTACCTGGCATGGCAGCACACGACTCTGCGGAGAAGCTGCCTCCGGGCCTTGTGGCATAAGGTGATGTTCCCTGTTTTCCTGGGTGAGCCAGTATCTCCCCAGACACTGGCAGCCACCCTGGCAGAGTTGGATGTGACCCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GSTT1(2952)
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ornanong Tusskorn et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 391(6), 657-667 (2018-04-19)
Phenethyl isothiocyanate (PEITC) is a potential cancer prevention agent that is found in cruciferous vegetables. Previous studies have shown that the effect of PEITC-induced cell death declines rapidly after administration. The metabolic fate of PEITC is modulated by glutathione S-transferases