Merck
EHU007311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD79A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GATGGCAGAACGAGAAGCTCGGGTTGGATGCCGGGGATGAATATGAAGATGAAAACCTTTATGAAGGCCTGAACCTGGACGACTGCTCCATGTATGAGGACATCTCCCGGGGCCTCCAGGGCACCTACCAGGATGTGGGCAGCCTCAACATAGGAGATGTCCAGCTGGAGAAGCCGTGACACCCCTACTCCTGCCAGGCTGCCCCCGCCTGCTGTGCACCCAGCTCCAGTGTCTCAGCTCACTTCCCTGGGACATTCTCCTTTCAGCCCTTCTGGGGGCTTCCTTAGTCATATTCCCCCAGTGGGGGGTGGGAGGGTAACCTCACTCTTCTCCAGGCCAGGCCTCCTTGGACTCCCCTGGGGGTGTCCCACTCTTCTTCCCTCTAAACTGCCCCACCTCCTAACCTAATCCCCCCGCCCCGCTGCCTTTCCCAGGCTCCCCTCACCCCAGCGGGTAATGAGCCCTTAATCGCTGCCTCTAGGGGAGCTGATTGTAGCAGCCTCGTTAGTGTCACCCCCTCCTCCCTGATCTGTCAGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Areumnuri Kim et al.
Oncotarget, 6(35), 38225-38238 (2015-10-31)
Although proteasome inhibition with bortezomib (BTZ) is a validated treatment for relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL), many patients show resistance to BTZ. However, the molecular mechanism of BTZ resistance in MCL has not been elucidated. In the present