Merck
EHU007031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZFP36
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTCTGACTCTCCCGTCTTCGAGGCGGGAGTTTTTGCACCACCCCAGCCCGTGGCAGCCCCCCGGCGACTCCCCATCTTCAATCGCATCTCTGTTTCTGAGTGACAAAGTGACTGCCCGGTCAGATCAGCTGGATCTCAGCGGGGAGCCACGTCTCTTGCACTGTGGTCTCTGCATGGACCCCAGGGCTGTGGGGACTTGGGGGACAGTAATCAAGTAATCCCCTTTTCCAGAATGCATTAACCCACTCCCCTGACCTCACGCTGGGGCAGGTCCCCAAGTGTGCAAGCTCAGTATTCATGATGGTGGGGGATGGAGTGTCTTCCGAGGTTCTTGGGGGAAAAAAAATTGTAGCATATTTAAGGGAGGCAATGAACCCTCTCCCCCACCTCTTCCCTGCCCAAATCTGTCTCCTAGAATCTTATGTGCTGTGAATAATAGGCCTTCACTGCCCCTCCAGTTTTTATAGACCTGAGGTTCCAGTGTCTCCTGGTAACTGGAACCTCTCCTGAGGGGGAATCCTGGTGCTCAAATTACCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yin Lei et al.
Life sciences, 235, 116832-116832 (2019-09-07)
Delineates the role of TIS111D in bladder cancer. The expression of TIS111D in bladder cancer and adjacent tissues was assessed by immunohistochemistry, Western blot and real-time PCR. Western blot and real-time PCR were used to analyse the expression of TIS111D