Merck
EHU000041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KDELR1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCGCCATCATCTTGCTACTGCTCAAAATCTGGAAGTCCCGCTCGTGCGCCGGAATTTCAGGGAAGAGCCAGGTCCTGTTTGCTGTGGTGTTCACTGCCCGATATCTGGACCTCTTCACCAACTACATCTCACTCTACAACACGTGTATGAAGGTGGTCTACATAGCCTGCTCCTTCACCACGGTCTGGTTGATTTATAGCAAGTTCAAAGCTACTTACGATGGGAACCATGACACGTTCAGAGTGGAGTTCCTGGTCGTTCCCACAGCCATTCTGGCGTTCCTGGTCAATCATGACTTCACCCCTCTGGAGATCCTCTGGACCTTCTCCATCTACCTGGAGTCAGTGGCCATCTTGCCGCAGCTGTTCATGGTGAGCAAGACCGGCGAGGCGGAGACCATCACCAGCCACTACTTGTTTGCGCTAGGCGTTTACCGCACGCTCTATCTCTTCAACTGGATCTGGCGCTACCATTTCGAGGGCTTCTTCGACCTCATCGCCATTGTGGCAGGCCTGGTCCAGACAGTCCTCTACTGCGATTTCTTCTACCTCTATATCACCAAAGTCCTAAAGGGGAAGAAGTTGAGTTTGCCGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raji Lenin et al.
Scientific reports, 9(1), 10783-10783 (2019-07-28)
Increased O-GlcNAcylation, a well-known post-translational modification of proteins causally linked to various detrimental cellular functions in pathological conditions including diabetic retinopathy (DR). Previously we have shown that endothelial activation induced by inflammation and hyperglycemia results in the endoplasmic reticulum (ER)