Wichtige Dokumente
E6781
Anti-eIF4ENIF1 (N-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-4E-T, Anti-Clast4, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E transporter, Anti-eIF4E-T
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 100 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell lysates
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF4ENIF1(56478)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- Immunoprecipitation at a concentration of 5-10μL using HeLa cell lysates
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5-10μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using HeLa cell lysates
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable