Wichtige Dokumente
D6442
JumpStart™ Taq ReadyMix™ für quantitative PCR mit hohem Durchsatz
Ready-to-use 2x mix for qPCR with ROX
Synonym(e):
Taq-Polymerase-Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 20 reactions
sufficient for 2000 reactions
sufficient for 400 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Konzentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
Methode(n)
qPCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Anwendung(en)
agriculture
Kompatibilität
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
Nachweisverfahren
probe-based
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Zur Einrichtung einer typischen qPCR-Reaktion 25 μl JumpStart ReadyMix Taq, Fluoreszenzsonde, die gewünschte Menge Magnesiumchlorid (mehr als 1,5 mmol/l Endkonzentration), Matrix-DNA und Primer zu einem Endvolumen von 50 μl mischen. Reaktionsvolumen können, falls erwünscht, verkleinert werden.
Anwendung
- Für die quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR) von cDNA-Matrizen
- Als Komponente der PCR-Reaktionsmischung für die Amplifikation von DNA, die aus peripheren Blutleukozyten extrahiert wurde
- Für qPCR-Amplifikationen mit SYBR
- Für Multiplex-PCR
- Für die Reduktion von Primer-Dimeren
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zur Zubereitung einer typischen QPCR-Reaktion 25 μL JumpStart-ReadyMix-Taq, Fluoreszenzsonde, gewünschte Menge Magnesiumchlorid (über 1,5 mM End-Konzentration), DNA-Template und Primer zu einem Endvolumen von 50 μL mischen. Das Reaktionsvolumen kann bei Bedarf nach unten skaliert werden.
- JumpStart Taq DNA-Polymerase verhindert eine unspezifische Produktbildung und ermöglicht assemblierte PCR-Reaktionen bis zu zwei Stunden bei Raumtemperatur ohne Beeinträchtigung der Leistung.
- Enthält einen internen Referenzfarbstoff zur Reaktionsnormalisierung.
- Bei der Durchführung einer großen Anzahl von PCR-Reaktionen ermöglicht JumpStart ReadyMix Taq eine beträchtliche Zeitersparnis bei der Vorbereitung, ein geringeres Kontaminationsrisiko durch weniger Pipettierschritte und eine kontinuierliche Leistung von Charge zu Charge und Reaktion zu Reaktion.
Verpackung
20RXN ist verpackt als 1 X 500 μL
400RXN ist verpackt als 1 X 10 mL
2000RXN ist als 1 X 50 mL verpackt
Menge
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Probe based QPCR utilizes a fluorescent–labeled target-specific probe resulting in increased specificity and sensitivity. Additionally, a variety of fluorescent dyes are available so that multiple primers can be used to simultaneously amplify many sequences.
Quantitative PCR (qPCR) provides information about gene expression, gene amplification or loss, and small alterations. qPCR is often used to investigate tumor biology and to discover the genetic and epigenetic causes of cancer
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR zur Amplifikation und zum Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.