CLS6752
Corning® LSE™ 49 Liter Shaking Incubator
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, AC/DC input, UK plug
Synonym(e):
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cold-rolled stainless steel housing
stainless steel interior (mirrored)
Leistungsmerkmale
fits flask 5 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, 16 x 125
Parameter
20-300 rpm shaking frequency
5-80 °C (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
Kammer B × T × H
34.3 cm × 37.5 cm × 38.1 cm
Außenmaß B × T × H
42.5 cm × 55 cm × 58 cm
Größe
49 L
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)