CLS5641P500
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 500 mL, with 19/26 tapered PP stopper
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
long
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class B
closure type tapered polypropylene stopper
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 5641P-500
H × AD
260 mm × 104 mm
Größe
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)