Merck
CLS480139
Corning® LSE rotors for LSE compact centrifuges
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Synonym(e):
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.15
Leistungsmerkmale
to hold 18 x 1.5 mL tubes
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 480139
Parameter
200-6000 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models LSE Compact
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS480139-1EA4061831699678