CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Synonym(e):
storage vessel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 120
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431729
Flaschenhalsdurchm.
18 mm
Kapazität
30 mL
Größe
× 61 x 38 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431729-120EA | 4061831699081 |
CLS431729-24EA | 4061831683196 |