CLS431418
Corning® cryogenic vial with washer
blue cap, sterile
Synonym(e):
cryovials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
Beschreibung
internal thread, self-standing
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431418
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kappendurchm.
0.47 in.
Kapazität
2 mL
Röhrchen AD
0.50 in.
Farbe
natural
Fitting
cap (Internal Thread)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431418-50EA | 4061833885239 |
CLS431418-500EA | 4061833885222 |