Merck
CLS431283
Corning® Zellkultur-Schikane-Erlenmeyerkolben
capacity (3 L), PETG, sterile; γ-irradiated
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.43
Materialien
PETG
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate flask
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
disposable
graduations
Disposable
Vented Cap
Verpackung
pkg of 1 pkg
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 431283
Kapazität
(3 L)
Oberes Gewinde
Eignung
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
Allgemeine Beschreibung
Corning® Zellkultur-Schikane-Erlenmeyerkolben
Corning Schikane-Erlenmeyerkolben sind sterile Einwegprodukte und eignen sich ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen sowie für die Handhabung und Lagerung von Flüssigkeiten. Wie alle Corning Erlenmeyerkolben sind sie steril und zertifiziert pyrogenfrei. Die Erlenmeyerkolben von 125 ml bis 1 l sind standardmäßig mit 2-Positionen-Verschlusskappe oder mit gefilterten Belüftungskappen erhältlich. Die 2-Liter- und 3-Liter-Kolben sind mit Belüftungskappen erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile:
Robuster
  • Polycarbonat-Konstruktion: Das Material entspricht der USP-Klasse VI und zeichnet sich durch hervorragende optische Transparenz und mechanische Festigkeit aus
  • Wenn die Kolben fallen gelassen werden, ist kein Bruch wie bei Glaskolben zu befürchten
Zuverlässiger
  • RNase- und DNase-frei
  • Geprägte Skalen für hohe Genauigkeit
  • Optionale auslaufsichere belüftete Verschlusskappe für einen kontinuierlichen aseptischen Gasaustausch
  • Individuell verpackt und strahlensterilisiert
  • Alle Kolben haben den höchsten Sterility Assurance Level (SAL) von 10-6
  • Zertifiziert pyrogenfrei
  • Aus durchsichtigem Polycarbonat hergestellt
  • Ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen
  • Belüftungskappen für Anwendungen, die einen sterilen Gasaustausch erfordern, sind erhältlich.
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Hinweis: Erlenmeyerkolben können mit dem Corning LSE Orbitalschüttler verwendet werden
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)