CLS431133
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 20
Synonym(e):
Corning roller bottles, roller bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations
Verpackung
case of 20
Hersteller/Markenname
Corning 431133
Flaschenhalsdurchm.
~45 mm
Flaschenoberfläche
850 cm2
Arbeitsvolumen der Flasche
170-255 mL
Kapazität
255 mL
Durchm. × H
117 mm × 271 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431133-20EA | 4061831710175 |