CLS431082
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 225 cm2, angled neck, cap (vented), rectangular flask
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 25
Hersteller/Markenname
Corning 431082
Maximales Volumen
370 mL
Oberflächenbereich
225 cm2
Arbeitsvolumen
45-67.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431082-5EA | 4061833875964 |
CLS431082-25EA | 4061833887363 |