CLS430662
Corning® Kryofläschchen mit Außengewinde
capacity 4.0 mL
Synonym(e):
cryovials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
Beschreibung
round bottom
Sterilität
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Leistungsmerkmale
self-standing
Verpackung
pack of 50 ea
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Corning 430662
Parameter
-196 °C min. temp.
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Kapazität
4.0 mL
Farbe
natural
Fitting
cap (External Thread)
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Diese aus Polypropylen hergestellten Kryofläschchen sind gegenüber Temperaturen bis −196 °C beständig.
- Die Fläschchen sind mit einem Verschluss mit Außengewinde und einer Silikonscheibe versehen, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Die Fläschchen können durch Einsätze farbcodiert werden.
- Alle selbststehenden Fläschchen weisen ein spezielles Bodendesign auf, das ihre Verriegelung im kryogenen Gestell und Tablett und somit eine einhändige Manipulation ermöglicht.
- Einfach abzulesende, schwarze Skalen an den Fläschchen gewährleisten präzise Volumenmessungen.
- Große Kennzeichnungsfelder dienen der Bezeichnung des Inhalts und der Versuchsparameter.
- Keine nachweisbare RNase/DNase
- Mit Gammastrahlung sterilisiert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430662-500EA | 4061831674095 |