CLS402576
Corning® 120 mm center cap assembly for ProCulture® spinner flasks
with two 12 mm probe insertion fittings and two 1/4" tube fittings
Synonym(e):
Corning cap accessory
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cap assembly for small biorecator with various fitting arrangements.
Rechtliche Hinweise
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS402576-1EA | 4061833884812 |