CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
Synonym(e):
Corning® 384 well microplate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 100
Hersteller/Markenname
Corning 3844
Verfügbarkeit
available only in South Korea
Größe
384 wells
Well-Volumen
95 μL
Well-Arbeitsvolumen
20-80 μL
Farbe
clear
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)