Merck
CLS358037
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, double bagged, non-sterile
Synonym(e):
culture tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41104932
NACRES:
NB.13
Materialien
Nylon
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 358037
Größe
40 μm
Anwendung(en)
filtration
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3580374065269103769