Merck
CLS357525
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 25 mL, individually wrapped, space saver, sterile
Synonym(e):
pipet
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.02
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
individually wrapped space saver
subdivision
Hersteller/Markenname
Corning 357525
Kapazität
25 mL
Anwendung
Liquid Handling
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)