CLS354456
Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
diam. 35 mm
Synonym(e):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 20 ea (1 pack )
Hersteller/Markenname
Corning 354456
Durchmesser
35 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)