CLS354430
Corning® BioCoat™ Collagen IV Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 354430
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)