CLS353078
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 48, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
wells 48
Verpackung
case of 50 ea (Individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 353078
Größe
48 well
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)