CLS353014
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 50 mL, canted neck, graduated, 5 ‑ 40 mL, cap, blue plug seal
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
cap blue plug seal
graduated 5 ‑ 40 mL
Hersteller/Markenname
Corning 353014
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)