CLS3303
Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
polystyrene, sterile (γ-irradiated), 1 Chamber with Vent Caps, graduations, case of 8
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (vented)
polystyrene
rectangular
rectangular bottom flask
straight neck
vent cap
Sterilität
sterile (γ-irradiated)
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 8
Hersteller/Markenname
Corning 3303
Oberflächenbereich
636 cm2
Arbeitsvolumen
125-190 mL
Eignung
suitable for (scale-up cell culture)
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
- Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
- Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
- Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
- Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand
- Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
- Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
- Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Cell growth area is 636 cm2.
- Ultra Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation.
- Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable.
- Two 26 mm diameter filling allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system.
- Standard 33 mm threaded orange caps have 0.2 μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange (vented caps) while minimizing the risk of contamination.
- Optional 33 mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-Flex tubing to allow direct sterile transfer of media and cells.
- USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength.
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic.
- 100% leak tested prior to shipping.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)