CLS284525
Corning® cover glasses
square, No. 1, W x L 25 mm x 25 mm
Synonym(e):
coverslips, glass covers, slide covers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200 ea
case of 2000 ea
Hersteller/Markenname
Corning 2845-25
Größe
25 (x) × 25 mm
Dicke
0.12 mm
Bindungsart
non-treated surface
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS284525-2000EA | 4061833882108 |
CLS284525-200EA | 4061833882115 |