Merck
CLS21505L
Pyrex® single cavity chromatography reservoir
capacity 5 L
Synonym(e):
storage reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
Pyrex
colorless
Qualität
for chromatography
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 2150-5L
Kapazität
5 L
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)