Merck
CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
Synonym(e):
storage vessel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
cap
Verpackung
case of 12 ea
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1686-4050
Flaschenhalsdurchm.
~46 mm
Kapazität
45 mL
Durchm. × H
40 mm × 50 mm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)