b.End5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96091930, mouse brain, Endothelial-like
Synonym(e):
Brain-derived Endothelial 5 Cells, bEnd3 Cells, bEnd5 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse brain
Verpackung
tube of 5 μg 96091930-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96091930-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Endothelial-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)