Merck
Sci-1
96090513, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
human blood
Wachstumsmodus:
Suspension
Karyotyp:
Not specified
Morphologie:
Lymphoblastoid
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Not specified
Relevante Krankheit(en):
cancer
Produktbezeichnung
Sci-1, 96090513
Biologische Quelle
human blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Human Caucasian B Cell Lymphoma
Beschreibung der Zelllinie
Human lymphoblastoid cell line
Nährmedium
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)