OE21 Cell Line human
96062201, human esophagus, Epithelial
Synonym(e):
JROECL 21 Cells, OE 21 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
OE21 Cell Line human, 96062201, Caucasian oesophageal squamous cell carcinoma
Biologische Quelle
human esophagus
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Aneuploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
MHC class I
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine