WOO, EM human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082221-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082221-1VL
Ethnizität
Australian Aborigine
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 0702 02022
B: 07 40
HLA DRB1: 1501 1405/8
HLA DRB3: 202
HLA DRB5: 101
HLA DQAP: 1.2 1.3
HLA DQA1: 0104 0102
HLA DQB1: 0503 0602
HLA DPB1: 0401 0501
Serologisches Profil
HLA C: 7 2
HLA B: 7 40
Bw4/bw6: 6
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)