B16-F1 Cell Line from mouse
92101203, mouse skin, Fibroblast-like
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
B16-F1 Cell Line from mouse, 92101203
Biologische Quelle
mouse skin
Beschreibung
Mouse melanoma, producing melanin
Verpackung
tube of 5 μg 92101203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92101203-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fibroblast-like
Produkte
Melanin
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)