UMR-106
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat bone
Verpackung
tube of 5 μg 90111314-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90111314-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Cytosol receptors for the bone resorbing steroid hormone 1,25 -(OH)2 D3.
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)