Merck
B2.Sp
90030906, bovine spleen, Not specified
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
bovine spleen
Wachstumsmodus:
Adherent
Karyotyp:
Not specified
Morphologie:
Not specified
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Not specified
Produktbezeichnung
B2.Sp, 90030906
Biologische Quelle
bovine spleen
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Bovine spleen
Beschreibung der Zelllinie
Derived from a normal spleen of a new born cow (Bos taurus).
Nährmedium
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)