1184
90011883, human lung, Fibroblast
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
1184, 90011883
Biologische Quelle
human lung
Verpackung
tube of 5 μg 90011883-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011883-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Human lung fibroblast
Beschreibung der Zelllinie
A thioguanine resistant derivative of MRC-5 CV1, selected with 5μg/ml 6-thioguanine.
Anwendung
Genetic studies
DNA-Profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Nährmedium
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)