BOLETH human cell line
IHW Number: 9031, 88052031
Synonym(e):
BO
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052031-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052031-1VL
Ethnizität
Swedish
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 304
B: 1501
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 401
HLA DRB4: 103
HLA DQA1: 3011
HLA DQB1: 302
HLA DPA1: 103
HLA DPB1: 401
Serologisches Profil
HLA A ief: 2.2
HLA C: 10
HLA B: 62
HLA B ief: 62.3
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 4
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)