BeWo Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86082803, human placenta, Epithelial
Synonym(e):
Be-Wo Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human placenta
Beschreibung
Human choriocarcinoma
Verpackung
tube of 5 μg 86082803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86082803-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
modal number =86 range 71-178
Morphologie
Epithelial
Produkte
Gonadotrophin, lactogen and steroid hormones
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,11
D16S539: 13,14
D5S818: 10,11
D7S820: 10,12
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)