Merck
S1814.PB5
85011402, human embryo, Fibroblast
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
human embryo
Wachstumsmodus:
Adherent
Karyotyp:
Diploid
Morphologie:
Fibroblast
Produkte:
Not specified
Rezeptoren:
Not specified
Produktbezeichnung
S1814.PB5, 85011402
Biologische Quelle
human embryo
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Diploid
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Human embryo fibroblast
Beschreibung der Zelllinie
Human embryo fibroblast cell line.
DNA-Profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
Nährmedium
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Cells should also grow in DMEM or RPMI 1640. This cell line also grow well in HAT.
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)