Mero-14
9100101, human lung, Spindle shaped cells
Synonym(e):
Mero14 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Mero-14, 09100101
Biologische Quelle
human lung
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Number of chromosomes 72-75
Morphologie
Spindle shaped cells
Produkte
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10
D13S317: 12
D16S539: 12,13
D5S818: 9
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 9,11
vWA: 15,18
Nährmedium
Subkultur-Routine