ES-R1-EGFP D4/XEGFP
07072006, mouse embryo. Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs.
Synonym(e):
B5/EGFP, ES-R 1, ES-R-1, ESR-1, ESR1
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
ES-R1-EGFP D4/XEGFP, 07072006
Biologische Quelle
mouse embryo
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine