COV318
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
Synonym(e):
COV-318 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human ovary
Verpackung
tube of 5 μg 07071903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071903-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal chromosome no. 74 (68-77)
Morphologie
Polygonal & fusiform
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)