KARPAS 299
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonym(e):
K299 Cells, KARPAS299 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lymph
Verpackung
tube of 5 μg 06072604-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06072604-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Hypodiploid
Morphologie
Lymphoblastoid
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,12
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,11
THO1: 7,8.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)