MDCK-SIAT1 Cell Line canine
5071502, canine kidney, Epithelial
Synonym(e):
MDCK-SIAT1 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MDCK-SIAT1 Cell Line canine, 05071502
Biologische Quelle
canine kidney
Beschreibung
Canine Cocker Spaniel Kidney Sialic Acid Over Expression
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Enhanced expression of 6-linked sialic acids
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)