RCC4plusVHL
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 3112703, human kidney, Epithelial
Synonym(e):
RCC4 VHL(+) Cells, RCC4-pVHL Cells, RCC4/VHL Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human kidney
Verpackung
tube of 5 μg 03112703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 03112703-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8.2
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 16
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)