Wichtige Dokumente
C9243
Anti-CHIP (C-terminal) in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CHIP, carboxy terminus of Hsp70p-interacting protein, Anti-HSPABP2, Anti-NY-CO-7, Anti-STUB1, Anti-UBOX1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/test using HEK-293T cells lysate and mouse brain extract (S2 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STUB1(10273)
mouse ... Stub1(56424)
rat ... Stub1(287155)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Antikörper
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable