Merck
C8862
SAFC
EX-CELL® CHO DHFR Medium
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
EX-CELL®
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Komponenten
phenol red: no
glucose: yes
NaHCO3: yes
HEPES: yes
L-glutamine: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dieses Medium ohne tierische Bestandteile (enthält kein Hypoxanthin oder Thymidin) ist so formuliert, dass es das Zellwachstum und die Produktion rekombinanter Proteine unter Verwendung des Dihydrofolatreduktase(DHFR)-Genamplifikationssystems in DHFR- Zellen aus dem Eierstock des Chinesischen Hamsters (CHO) maximiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieses Medium wurde speziell für die Anforderungen in der Biotechnologie und bei der Impfstoffherstellung entwickelt und begünstigt ein schnelles initiales Zellwachstum und eine hochgradige Proteinexpression in Suspensionskulturen. Dieses Medium ermöglicht eine hohe Zelldichte und deren Beibehaltung über längere Zeiträume, was zu einer erhöhten Produktivität führt.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
Alle anzeigen