Wichtige Dokumente
C6930
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 19 antibody produced in mouse
clone A53-B/A2, tissue culture supernatant
Synonym(e):
Anti-CK19, Anti-K19, Anti-K1CS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
tissue culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A53-B/A2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 40 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded, human tissue sections
microarray: suitable
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT19(3880)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- for immunoblotting, for immunocytochemistry,
- for immunofluorescence,
- as a marker of premalignant lesions of the oral epithelium, to label cytokeratin in formalin-fixed or Carnoy-fixed, paraffin embedded tissue and in frozen sections of human tissue, to label simple epithelia and basal cells of noncornifying stratified squamous epithelia.
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?