C-39436
Preadipocyte Differentiation Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonym(e):
Recommended with C-27411
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
aqueous solution
Verpackung
pkg of 1 vial
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-27411
Anwendung
Komponenten
Qualität
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Subkultur-Routine
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.