Merck
C3919
Supelco
Flüssigkeitschromatographie-Säulen
Luer Lock, Non-jacketed, I.D. × L 1.0 cm × 20 cm, bed volume 16 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32060201
NACRES:
SB.52
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
ID × L
1.0 cm × 20 cm
Bettvolumen
16 mL
Allgemeine Beschreibung
Sämtliche unten aufgeführten Säulen bestehen aus Borosilikatglas. Fünf unterschiedliche Ausführungen sind erhältlich:
  • Luer-Lock, nicht ummantelt: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Endkappen, Einlagen aus Polyethylen und Luer-Lock-Inlet und Outlet-Fittings. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
  • Luer-Lock, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Borosilikatglas zur Temperierung der Säule. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
  • Mit offenen Enden: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Enden, ohne Ummantelung oder Endfittings. Erfordert mindestens einen Flussadapter (siehe Zubehör, unten)
  • PTFE, nicht ummantelt: Mit Gewinden an den Enden. PTFE-Fittings mit ummantelten O-Ring-Dichtungen können entfernt werden, 20 μm Polyethylen-Einlage und 1/4-28 Gewinde zum Anschluss des Tubing. Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
  • PTFE, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Acrylglas zur Temperierung der Säule.
Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
Die Bestandteile dieser Säulen aus Glas und Polypropylen sind autoklavierbar, die Polyethyleneinlagen jedoch nicht. Dies macht das Sterilisieren unmöglich. Man kann versuchen, die zusammengebaute Säule mit 2 N Natronlauge oder Methyl/Ethylalkohol zu waschen, um der Sterilität so nahe wie möglich zu kommen. Stärkere organische Lösungsmittel, wie Chloroform oder Toluol sind nicht zu empfehlen.