C-12296
Human Uterine Microvascular Endothelial Cells (HUtMEC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human uterus (myometrium)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( endothelial)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.